Key Documents
657778
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-amino-2-methyl-1-propanol
97%
동의어(들):
(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamate, 2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
189.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
57-62 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CO
InChI
1S/C9H19NO3/c1-8(2,3)13-7(12)10-9(4,5)6-11/h11H,6H2,1-5H3,(H,10,12)
InChI key
SBWYTQQSTIUXOP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)