Key Documents
657557
Sigma-Aldrich
3-Formyl-5-isopropoxyphenylboronic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
208.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
113-118 °C
SMILES string
CC(C)Oc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-8(6-12)3-9(5-10)11(13)14/h3-7,13-14H,1-2H3
InChI key
TYKYVLDAFDKFHV-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)