Key Documents
657514
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-propoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12BBrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
258.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
159-164 °C
SMILES string
CCCOc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-3-14-9-5-7(10(12)13)4-8(11)6-9/h4-6,12-13H,2-3H2,1H3
InChI key
OHFYAFQVSGUNME-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)