주요 문서
657506
Sigma-Aldrich
3-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
286.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
98-104 °C
SMILES string
COCCc1ccc(OCc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-10-9-13-5-7-16(8-6-13)21-12-14-3-2-4-15(11-14)17(18)19/h2-8,11,18-19H,9-10,12H2,1H3
InChI key
RABCYEGFKLWONK-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)