주요 문서
657492
Sigma-Aldrich
2-(3′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12BFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
99-102 °C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1OCc2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-11-5-3-4-10(8-11)9-18-13-7-2-1-6-12(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
OYOSTGWFRFFDLQ-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)