Key Documents
657360
Sigma-Aldrich
3-Isopropoxy-2,4,6-trifluorophenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10BF3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
233.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
형태
solid
mp
103-107 °C
SMILES string
CC(C)Oc1c(F)cc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C9H10BF3O3/c1-4(2)16-9-6(12)3-5(11)7(8(9)13)10(14)15/h3-4,14-15H,1-2H3
InChI key
ROCZYUISNXPFSX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
May contain varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)