주요 문서
657263
Sigma-Aldrich
4-Isopropoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9BF4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
251.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
138-142 °C
SMILES string
CC(C)Oc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-3(2)17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h3,15-16H,1-2H3
InChI key
YOXGBYWSEKQTAW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
May contain varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)