주요 문서
657158
Sigma-Aldrich
4-Bromodiphenylamine
97%
동의어(들):
1-(4-Bromophenyl)aniline, N-phenyl-4-bromoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
248.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
85-89 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrN/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H
InChI key
CCIVUDMVXNBUCY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)