mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7BF3.K/c12-11(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H;/q-1;+1
InChI key
FXRJHJJHIOIXKE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
- Iron-promoted hydrolysis
- Preparation of diaryl selenides using electrophilic selenium species in ionic liquids
- Preparation of arylbenzeneacetic acids via palladium-catalyzed cross-coupling reaction with benzeneacetic acids in presence of amino acid ligands
- Rh-catalyzed addition to N-tosyl or N-nosyl ketimine intermediates
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.