문서
65700
Sigma-Aldrich
N6-Methyladenine
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
6-(Methylamino)purine, N-Methyladenine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7N5
CAS Number:
Molecular Weight:
149.15
Beilstein:
7707
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (HPLC)
mp
≥300 °C
SMILES string
CNc1ncnc2[nH]cnc12