분석
96%
형태
solid
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
170-178 °C (lit.)
SMILES string
[Pd].COc1cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c2cc(OC)cc(OC)c2)cc(OC)c1.COc3cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c4cc(OC)cc(OC)c4)cc(OC)c3
InChI
1S/2C21H22O5.Pd/c2*1-23-18-9-15(10-19(13-18)24-2)5-7-17(22)8-6-16-11-20(25-3)14-21(12-16)26-4;/h2*5-14H,1-4H3;/b2*7-5+,8-6+;
InChI key
RTGAJOPJZJDWAX-XVGSOSPHSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.