문서
656186
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid
97%
동의어(들):
2,4-Dichlorohydrocinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
219.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
89-93 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI key
HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves