주요 문서
656143
Sigma-Aldrich
6-(Methylthio)-1-indanone
96%
동의어(들):
2,3-Dihydro-6-(methylthio)-1H-inden-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10OS
CAS Number:
Molecular Weight:
178.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
105-109 °C
SMILES string
CSc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI key
NHJZHQRRHNSFCH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)