문서
656038
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
동의어(들):
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(CF3)(NO2)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
65-69 °C
SMILES string
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
InChI key
JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable