주요 문서
656003
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride
97%
동의어(들):
3-Bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(NH2)2CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
255.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
60-64 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1cc(cc(Br)c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BrF3N2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,12-13H2
InChI key
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)