문서
655902
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
107-111 °C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves