Key Documents
655279
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxycinnamamide
97%
동의어(들):
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-trans-2-propenamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H3CO)2C6H3CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1cc(OC)ccc1OC)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)/b6-3+
InChI key
LNVZPQDKKCSROU-ZZXKWVIFSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)