주요 문서
655236
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Hexanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.17
Beilstein:
1718997
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +12°, neat
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)