주요 문서
654876
Sigma-Aldrich
(2,6-Difluorophenyl)thiourea
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3NHCSNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
155-159 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
thiourea
SMILES string
NC(=S)Nc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI key
AWPKXPUZILRUDJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)