주요 문서
654744
Sigma-Aldrich
(4-Cyanophenyl)thiourea
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCC6H4NHCSNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
201-205 °C
SMILES string
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N3S/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)11-8(10)12/h1-4H,(H3,10,11,12)
InChI key
LFMJROANUIRGBS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)