Key Documents
654698
Sigma-Aldrich
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenol
97%
동의어(들):
2-(2-Hydroxyphenyl)-2-imidazoline, o-2-Imidazolin-2-yl-phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
205-209 °C
SMILES string
Oc1ccccc1C2=NCCN2
InChI
1S/C9H10N2O/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-10-5-6-11-9/h1-4,12H,5-6H2,(H,10,11)
InChI key
CSFVISOIQMHABM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Polymer-anchored oxovanadium(IV) complex
  • α1-Adrenoceptor agonists
Reactant for:
  • Oxidative aromatization reactions of imidazolines
  • Intramolecular nitrogen-phosphorous interactions of phosphate esters
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)