주요 문서
654604
Sigma-Aldrich
N-(Furan-2-ylmethyl)-1H-benzotriazole-1-carbothioamide
96%
동의어(들):
Benzotriazole-1-carbothioic acid (furan-2-ylmethyl)amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
258.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
119-127 °C
SMILES string
S=C(NCc1ccco1)n2nnc3ccccc23
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)