주요 문서
654582
Sigma-Aldrich
N-(2-Propenyl)-1H-benzotriazole-1-carbothioamide
96%
동의어(들):
Benzotriazole-1-carbothioic acid allylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10N4S
CAS Number:
Molecular Weight:
218.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
56-60 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CCNC(=S)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N4S/c1-2-7-11-10(15)14-9-6-4-3-5-8(9)12-13-14/h2-6H,1,7H2,(H,11,15)
InChI key
NEHKVFMFTNUABB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • Substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas by substitution reactions with hydrazines or hydroxylamines
Used as:
  • Thioacylating agent in the preparation of thioureas
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)