문서
654396
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1,3,5-Trimethylpyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H21BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
97-101 °C
SMILES string
Cc1nn(C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-8-10(9(2)15(7)14-8)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h1-7H3
InChI key
IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable