Key Documents
654043
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
110.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
29-34 °C
SMILES string
Cn1cc(C=O)cn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-5(4-8)2-6-7/h2-4H,1H3
InChI key
MYFZXSOYJVWTBL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)