주요 문서
653926
Sigma-Aldrich
1-(3-Formylphenyl)piperazine
동의어(들):
3-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(c1)N2CCNCC2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)