문서
653500
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiazole-5-carboxylate
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11BrN2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
327.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
형태
solid
mp
204-208 °C
SMILES string
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-11(16)10-9(15-12(14)18-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H2,14,15)
InChI key
HZNNHEOEYQXAAE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable