주요 문서
653403
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidine
97%
동의어(들):
tert-Butyl 1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl-carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H28N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
388.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2cccs2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O3S/c1-21(2,3)26-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-27-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
InChI key
UUMHTMZBVBXNOV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)