Key Documents
653349
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
97%
동의어(들):
2-(4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
324.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C16H24N2O5/c1-16(2,3)23-15(21)17-11-6-8-18(9-7-11)13(14(19)20)12-5-4-10-22-12/h4-5,10-11,13H,6-9H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)
InChI key
YPMFFOGSMOXXLA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)