문서
652903
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-iodoquinoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5ClIN
CAS Number:
Molecular Weight:
289.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
125-129 °C (lit.)
125-129 °C
SMILES string
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨