주요 문서
652768
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
246.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
125-127 °C
작용기
aldehyde
bromo
nitro
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(2-5)9(12)13/h1-3,11H
InChI key
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)