문서
652342
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-5-formylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
177.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
204-210 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OCC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-7(6-11)3-8(5-9)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI key
UGWAEFBQEMQRJD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable