주요 문서
652083
Sigma-Aldrich
4-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
286.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
SMILES string
COCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-4-8-16(9-5-13)21-12-14-2-6-15(7-3-14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
InChI key
LZLHTPXZVHZUQB-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)