Key Documents
651575
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-aminomethylpyridine
97%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminomethylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5020 (lit.)
density
1.0699 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccn1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
RKVWMMAKYQABGS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)