651478
Gallium antimonide
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
동의어(들):
Gallium antimony, Gallium monoantimonide
About This Item
양식
(single crystal substrate)
저항도
~0.1 Ω-cm
직경 × 두께
2 in. × 0.5 mm
mp
710 °C
980 °C (lit.)
density
5.619 g/mL at 25 °C
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
반도체 특성
<100>
SMILES string
[Ga]#[Sb]
InChI
1S/Ga.Sb
InChI key
VTGARNNDLOTBET-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 특성
물리적 형태
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
프로토콜
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.