주요 문서
651230
Sigma-Aldrich
2-Isobutoxy-5-methylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
208.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
SMILES string
CC(C)COc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8(2)7-15-11-5-4-9(3)6-10(11)12(13)14/h4-6,8,13-14H,7H2,1-3H3
InChI key
DJGCEUCMCLMRKN-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)