Key Documents
651222
Sigma-Aldrich
4-(3′-(Trifluoromethyl)phenoxymethyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12BF3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
296.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
OB(O)c1ccc(COc2cccc(c2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H12BF3O3/c16-14(17,18)11-2-1-3-13(8-11)21-9-10-4-6-12(7-5-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
InChI key
IOZGRQTUNSRWBS-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)