문서
651109
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15BF2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
324.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
COc1cc(COc2ccc(F)c(B(O)O)c2F)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H15BF2O5/c1-21-10-5-9(6-11(7-10)22-2)8-23-13-4-3-12(17)14(15(13)18)16(19)20/h3-7,19-20H,8H2,1-2H3
InChI key
CKMBETHVNGWKIN-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable