주요 문서
650994
Sigma-Aldrich
2,4-Dibutoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H23BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
266.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
99-104 °C
SMILES string
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCCC)c1
InChI
1S/C14H23BO4/c1-3-5-9-18-12-7-8-13(15(16)17)14(11-12)19-10-6-4-2/h7-8,11,16-17H,3-6,9-10H2,1-2H3
InChI key
RZGMDQYKUFKOMM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Synthesis of phenoxazine dyes for dye-sensitized solar cells
  • Sythesis of donors for comparison of structural and spectral characteristics of chromophores for dye-sensitized solar cells
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)