문서
650900
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(p-toluenesulfonyl)pyrrole
90%, technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10BrNO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
300.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
90%
불순물
≤11% 1-(p-tolylsulfonyl)pyrrole
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2Br