Merck
다음으로 건너뛰기
650714
DL-4-Chloro-α-methylphenylacetic acid
96%
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
5 g
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩135,300
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
ClC6H4CH(CH3)CO2H
CAS 번호:
Molecular Weight:
184.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-351-1
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
96%
Form:
solid
₩135,300
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
assay
96%
form
solid
mp
57-61 °C
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
245380554332
assay
96%
assay
96%
assay
96%
mp
57-61 °C
mp
136-137 °C (lit.)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
functional group
carboxylic acid, chloro
functional group
carboxylic acid, chloro, thioether
functional group
carboxylic acid, fluoro
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
저장 등급
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)