문서
650706
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl diphenylsulfonium triflate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H17F3O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
450.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
solid
mp
132-136 °C (lit.)
λmax
298 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C22H17S.CHF3O3S/c1-3-12-19(13-4-1)23(20-14-5-2-6-15-20)22-17-9-11-18-10-7-8-16-21(18)22;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-17H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
OOYZLFZSZZFLJW-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable