주요 문서
650323
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5ClFNO
CAS Number:
Molecular Weight:
173.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES string
O\N=C\c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClFNO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10-11/h1-4,11H/b10-4+
InChI key
OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)