주요 문서
650285
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorothiophene-2-sulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4HCl3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
251.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
54-58 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(sc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4HCl3O2S2/c5-2-1-3(10-4(2)6)11(7,8)9/h1H
InChI key
IVTWLTRKVRJPNG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)