Key Documents
650242
Sigma-Aldrich
1-(2-Fluorobenzyl)piperazine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15FN2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.5330 (lit.)
bp
93-96 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
InChI key
IGVNZJBYRPULAI-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)