주요 문서
649724
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-4-thiazoleacetate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
172.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
mp
112-116 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-10-5(9)2-4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI key
XTQKFBGFHDNUFY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)