주요 문서
649708
Sigma-Aldrich
Methyl (4-nitro-1-imidazolyl)acetate
97%
동의어(들):
(4-Nitro-imidazol-1-yl)-acetic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
185.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
143-147 °C
SMILES string
COC(=O)Cn1cnc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-6(10)3-8-2-5(7-4-8)9(11)12/h2,4H,3H2,1H3
InChI key
LCKCAKPRNOIOBA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)