주요 문서
649503
Sigma-Aldrich
4-Methoxythiobenzamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CSNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
167.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
145-149 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N)=S
InChI
1S/C8H9NOS/c1-10-7-4-2-6(3-5-7)8(9)11/h2-5H,1H3,(H2,9,11)
InChI key
WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)