주요 문서
649422
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
97%
동의어(들):
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9FN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
236.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
191-195 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2OS/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(16-9)11(15)14-13/h1-6H,13H2,(H,14,15)
InChI key
XMNWZKXRDIGYBL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)