주요 문서
649406
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)thiophene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8BrNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
282.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
180-184 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
SMILES string
Nc1sccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H8BrNOS/c12-8-3-1-7(2-4-8)10(14)9-5-6-15-11(9)13/h1-6H,13H2
InChI key
UEAXJDFGNXSVSK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)